Learn More
Lactase Antibody (3G5.1/2.G6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
221.00 CHF - 420.00 CHF
Spezifikation
Antigen Lactase
Klon 3G5.1/2.G6
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Anwendungen Immunoprecipitation
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18676436
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-50512-0.025ml
0.025 mL
221.00 CHF
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18601337
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-50512
0.1 mL
420.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Lactase Monoclonal antibody specifically detects Lactase in Human, Rabbit samples. It is validated for Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
Lactase
1 mg/mL
Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
Cancer, Cellular Signaling, metabolism
PBS
3938
IgG1
Protein A purified
3G5.1/2.G6
Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Rabbit
EC 3.2.1, LAC, lactase, Lactase-glycosylceramidase, lactase-phlorizin hydrolase, LPH1, LPHlactase-phlorizin hydrolase-1
Normal jejunal epithelial brush border-enriched membranes from a non-secretor, blood group O
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.