Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lacosamid
Artikelnummer. 16554474 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16554474 100 mg 100 Milligramm
16564474 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554474 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465321000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 175481-36-4 | C13H18N2O3 | 250.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175481-36-4
Summenformel C13H18N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.30
InChI-Schlüssel VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
IUPAC-Name (2R)-N-Benzyl-2-Acetamido-3-Methoxypropanamid
SMILES COC[C@@H](NC(C)=O)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lacosamide
Schmelzpunkt 143.0°C to 144.0°C
Menge 100 mg
Formelmasse 250.29