Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Artikelnummer. p-3006900
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,8 in.
1 in.
1,2 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,5 in.
1,5 in.
1,9 in.
Größe (metrisch):
Für 0,5- bis 100 ml-Fläschchen
Für 0.6 ml Fläschchen
Für 1.0 bis 8.0 ml-Fläschchen
Für 1.5 bis 2.0 ml-Fläschchen
Für 12 bis 24 ml-Fläschchen
Enthält:
N.A.
Sekundäretikett, 0,953 cm (0,375 Zoll) Durchmesser
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10337702
Marke: Brady™ 060915
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
LABXPERT™ Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flaschen, Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf Tube, Universalidentifikation, laborinterne Identifikation, Plattenidentifikation, Petrischale, Röhrchen, Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Enthält N.A.
Etiketten pro Zeile 1
Menge 200/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) Für 12 bis 24 ml-Fläschchen
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 1,5 x 1,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,2 in.
Breite (metrisch) 31,75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 3.8 cm