Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,8 in.
1 in.
1,2 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,5 in.
1,5 in.
1,9 in.
Größe (metrisch):
Für 0,5- bis 100 ml-Fläschchen
Für 0.6 ml Fläschchen
Für 1.0 bis 8.0 ml-Fläschchen
Für 1.5 bis 2.0 ml-Fläschchen
Für 12 bis 24 ml-Fläschchen
Enthält:
N.A.
Sekundäretikett, 0,953 cm (0,375 Zoll) Durchmesser
Packungsgröße:
1 ROLL
Beschreibung
LABXPERT™ Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
- Aus Freezerbondz Polyester oder Nylongewebe hergestellt
- Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Ideal für Autoklaven, Gefrierschränke, Heißwasserbäder (100 °C), Flüssigstickstoffumgebungen
- Für die Verwendung auf Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen und für Kennzeichnungsaufgaben im Labor
- Feuchtigkeitsbeständig
- Glatte Oberfläche mit matter Beschichtung
- Kompatibel mit LABXPERT Druckern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS, UL |
| Beschreibung | Oberflächenmontage |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Nylongewebe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flaschen, konische Röhrchen, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, allgemeine Kennzeichnung, Markierung von inneren Tafelkomponenten, Laborkennzeichnung, Markierung von äußeren Tafelkomponenten, Tafelkennzeichnung, Petrischale, Röhrchen |
| Enthält | N.A. |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 125/Rolle |
| Mehr anzeigen |