Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Product Code. 10444132
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Breite (angloamerikanisch):
0,8 in.
1 in.
1,2 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,5 in.
1,5 in.
1,9 in.
Größe (metrisch):
Für 0,5- bis 100 ml-Fläschchen
Für 0.6 ml Fläschchen
Für 1.0 bis 8.0 ml-Fläschchen
Für 1.5 bis 2.0 ml-Fläschchen
Für 12 bis 24 ml-Fläschchen
Enthält:
N.A.
Sekundäretikett, 0,953 cm (0,375 Zoll) Durchmesser
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10444132
Marca: Brady™ 060913
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
LABXPERT™ Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität UL
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flaschen, Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf Tube, Universalidentifikation, laborinterne Identifikation, Plattenidentifikation, Petrischale, Röhrchen, Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Enthält N.A.
Etiketten pro Zeile 1
Menge 225/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) Für 1.0 bis 8.0 ml-Fläschchen
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 0,5 in. (8,89 cm) B
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 1.2 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado