Learn More
Brady™ LABXPERT™ FreezerBondz Etiketten
Für Brady TLS2200 und PC Link Drucker
Marke: Brady™ 060908
Additional Details : Gewicht : 0.22230kg
Beschreibung
- Beständig gegen Flüssigstickstoff bis -196 °C (-321 °F), im Tiefkühlgerät bis -80 °C (-112 °F) und Autoklav bis +121 °C (+250 °F)
- Mattweiß mit permanentem Acrylklebstoff
- Haftet auf einer gefrorenen oder mattierten Oberfläche, ohne dass das Fläschchen vor der Platzierung des Etiketts abgeschabt oder getrocknet werden muss
- Geeignet für Glas- und Polypropylen-Oberflächen
Um sicherzugehen, dass das Etikett während der Lagerung sicher kleben bleibt, sollte es um das Fläschchen gewickelt werden, sodass es sich leicht überlappt.
Spezifikation
RoHS 2002/618/EG, MCV RoHS 2002895/EG | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Zur Kennzeichnung im Labor, beispielsweise von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Strohhalmen und Objektträgern | |
225/Packung | |
-196 °C bis +130 °C | |
1 in. | |
1.75 Zoll |
Oberflächenmontiert | |
Schwarz, Weiß | |
Etikett | |
Etikett | |
LabXpert™ Drucker | |
Rechteck | |
0.053 mm | |
25,40 mm | |
4.44 cm |