Learn More
IKA™ Labworldsoft™ 6 Advanced
Artikelnummer. 17446672 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Typ:
PC-Software
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17446672
Marke: IKA™ 0020105873
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Labworldsoft™ 6 Advanced Laborsoftware ist einzigartig auf dem Markt und das Cockpit für Ihr digitales Labor. Auf dem PC können Sie Laborprozesse automatisieren, eigene Rezepturen und Prozessabläufe speichern oder während des Experiments Berechnungen durchführen.
  • Die Labworldsoft™ 6 Advanced Laborsoftware ist einzigartig auf dem Markt und das Cockpit für Ihr digitales Labor. Auf dem PC können Sie Laborprozesse automatisieren, eigene Rezepturen und Prozessabläufe speichern oder während des Experiments Berechnungen durchführen.
  • Labworldsoft™ 6 Advanced auf einen Blick
    • Geeignet für alle Gerätekonfigurationen
    • Zugriff auf mehr als 700 Geräte aus der Gerätebibliothek
    • Es können beliebig viele Geräte gleichzeitig gesteuert werden
    • Für Laborgeräte aller Hersteller
    • 1 Jahr Support mit neuen Versionen von Labworldsoft™ 6 Advanced
  • Ihre Vorteile
    • Zeitersparnis und erhöhte Sicherheit durch Prozessautomatisierung
    • Große Flexibilität durch individuelle Konfiguration von Laborprozessen und -aufbauten mit Geräten unterschiedlicher Hersteller
    • Komfortable Benutzeroberfläche für eine übersichtliche Darstellung miteinander verbundener Arbeitsprozesse
    • Einfaches Verdünnungsmanagement
  • Testen Sie es kostenlos
    • Sie können Labworldsoft™ 6 Advanced 30 Tage lang kostenlos testen.
    • In dieser Zeit haben Sie Zugriff auf die gesamte Gerätebibliothek mit über 700 Laborgeräten sowie auf alle Funktionen, die Sie für Ihr neues digitales Labor benötigen. Es verpflichtet Sie zu nichts. Wählen Sie nach 30 Tagen entweder eine unserer Lizenzen aus, oder lassen Sie Ihren Zugriff auslaufen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ PC-Software
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisierung von Laborprozessen, Speichern von Rezepturen und Prozessabläufen oder Berechnungen während des Experiments