Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors, injection site
Artikelnummer. p-7111314 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17810777
Marke: Thermo Scientific™ SS00003I
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
Dieses Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 28 Folie, einer 4-lagigen 12.5 ml-Ethylvinylacetatfolie, die frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs ist, und besitzt 3 Anschlüsse (inklusive eines Injektionsanschlusses). Eine große Auswahl an Kapazitäten, Anschlusskonfigurationen und Schlauchausführungen ist erhältlich.
  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
  • Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
  • Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
  • Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
  • Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
  • Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält 3 Anschlüsse (1 Anschluss für Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Anschluss für Luer-Lock-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle)
Material EVA
Schlauchstil EVA
Filmbeschreibung ASI™ 28
Außenverpackung Ein 4 ml-Polybeutel
Anschlussdetail Luer-Lock-Anschlüsse und Injektionsstelle
Produktlinie Labtainer
Menge 50/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Abmessungen (L x B x H) 20,3 x 16,5 cm (8,0 x 6,5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,5 in.
Breite (metrisch) 16,5 cm
Produkttyp BioProcess Container