Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC), three ports, MPCs, quick-connect
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
5 l
10 l
20 l
50 l
Packungsgröße:
10 Stück
Descrizione
Zu den Merkmalen von Labtainer 2D BPC gehören:
- Eliminiert die nach der Verwendung erforderlichen Reinigungsschritte mit wiederverwendbaren Behältern und reduziert Kreuzkontaminationsrisiken
- In einem ISO 7-konformen Reinraum unter cGMP-Bedingungen hergestellt
Anwendungen von Labtainer 2D BPC umfassen:
- Gewinnung, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
- Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Kulturmedien und Prozessflüssigkeiten
- Chromatographieeinspeisung und Fraktionssammlung
- Gewinnung, Lagerung und Transport von Arzneimitteln und Grundstoffen für Arzneimittel in großen Mengen
Anpassen von Standard-BPC-Systemen für optimierte Einwegtechnologie
Wählen Sie aus der branchenweit größten Komponentenbibliothek mit über 20.000 einzigartigen Komponenten, die Folgendes enthalten:
- Anschlüsse: gerade, reduzierend, Winkelstücke, T-Stücke, X-Form und Kreuzform
- Verbindungsstücke: Schnellkupplungen, aseptische Verbindungsstücke, Verbindungsstücke mit und ohne Dampfdurchlass
- Filter: zur Reduktion der Gesamtkeimzahl; Filter mit Sterilisationsgütegrad und Belüftungsfilter
- Schläuche: thermoplastische Elastomere und platingehärtetes Silikon
- Probenanschlüsse: mit Septum sowie nadelfreie Anschlüsse
- Klemmen: Schiebe- und Quetschklemmen sowie Crimpschellen
Specifica
Specifica
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioprocessing |
| Sterilität | Steril |
| Schlauchstil | C-Flex |
| Filmbeschreibung | Aegis 5-14 |
| Anschlussdetail | 3 ports |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto