Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, two ports, Luer locks + MPC
Thermo Scientific Labtainer 2D BioProcess Containers (BPCs) are composed of Aegis 5-14 single-web, multi-layer film.
274.00 CHF - 363.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioprocessing |
---|---|
Filmbeschreibung | Aegis 5-14 |
Anschlussdetail | 3 ports |
Tubing Style | C-Flex |
Zertifizierung/Konformität | ISO 7 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17820607
|
Thermo Scientific™
SH31048.11 |
50 L |
274.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17830607
|
Thermo Scientific™
SH31048.12 |
100 mL |
324.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17840667
|
Thermo Scientific™
SH31048.13 |
250 mL |
306.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17830667
|
Thermo Scientific™
SH31048.14 |
500 mL |
310.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17850607
|
Thermo Scientific™
SH31048.15 |
1 L |
363.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17860607
|
Thermo Scientific™
SH31048.16 |
2 L |
336.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Features of the Labtainer 2D BPC include:
• Helps eliminate post-use cleaning steps required with re-useable containers and reduce cross-contamination risks
• Constructed in an ISO 7 cleanroom under cGMP conditions
Applications of the Labtainer 2D BPC include:
• Harvest from, feed into, and collect samples from bioreactors and fermentors
• Prepare and store buffer, culture media, and process liquid
• Collect chromatography feed and fractions
• Harvest, storage, and transport bulk drug product and bulk drug precursors
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from the industry’s largest component library with over 20,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and vent filters
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone
• Sample ports—septum-style and needle-free ports
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands
Spezifikation
Bioprocessing | |
3 ports | |
ISO 7 |
Aegis 5-14 | |
C-Flex | |
Sterile |