Learn More
Bimos Labster 3, Laboratory Chair
Beschreibung
- Auto-Motion technique
- Height adjustment by safety gas spring
- Seat and backrest made of artificial leather
- Disinfectant resistant
- Cleanroom class 3 according to EN ISO 14644-1
- GMP-safe
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chair |
| Farbe | Green |
| Einstellbar (Höhe) | 550 to 800 mm |
| Verstellbar | Height |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 14644-1 |
| Höhe (metrisch) Rückseite | 300 mm |
| Höhe (metrisch) Sitz | 550 to 800 mm |
| Enthält | Glides, Footring |
| Menge | Je 1 |
| Sitzmaterial | Artifical Leather |
| Mehr anzeigen |