Learn More
Sartorius™ Labsorb™ Papier mit Beschichtung aus Polyethylen
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
460 x 570 mm
480 x 600 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Oberflächenschutzpapier
- Mit der obenliegenden Zellstoffseite nimmt das Papier Flüssigkeiten auf, die durch die Polyethylenschicht gestoppt werden und ein Durchnässen verhindern
- Mit der Polyethylenseite nach oben eignet es sich zur Rückhaltung von wertvollen oder toxischen Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Labsorb |
| Material | Polyethylen-beschichtet |
| Menge | 50 pro Packung |
| Typ | Papier |
| Abmessungen (L x B) | 460 x 570 mm |