Learn More
Labplas Sani-Sponge Kit
Die einfachere Lösung für die Oberflächenprobenahme
Marke:  Labplas KSS-61100
Artikelnummer. 15673749
  • 510.00 CHF / 400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-11-2025
Beschreibung
Dient zur Probenahme, um mikrobiologische Kontaminationen wie Listeria, Salmonellen, E. coli und andere durch Lebensmittel übertragene Krankheitserreger auf nahezu jeder Oberfläche nachzuweisen. Das Kit ist bequem und einfach anzuwenden und vermeidet mehrere zeitaufwendige Schritte.
  • Alle Labplas SANI-SPONGE TWIRL'EM™-Beutel sind mit Sicherheitslaschen ausgestattet
  • Durchstechsichere Nasen eliminieren scharfe Stellen, die zu Löchern und/oder Abrieb in Beuteln führen können
  • Kits werden mit Gammabestrahlung sterilisiert
  • Hergestellt gemäß HACCP-, USDA-, ACIA- und CFIA-Anforderungen
  • Erhältlich als trockener oder feuchter Schwamm
Trockener Schwamm
  • TWIRL'EM™ Steriler Probenbeutel mit Beschriftungsstreifen enthält einen trockenen biozid-freien Zelluloseschwamm (1.5 in. ×3In. ×0.625In. wenn feucht)
Feuchter Schwamm
  • TWIRL'EM Steriler Probenbeutel mit einem folienversiegelten, vorbefeuchteten Zelluloseschwamm mit 10 ml neutralisierendem sterilem Puffer
Spezifikation
Spezifikation
18 oz.
229 x 114 mm (9 x 4.5 in.)
229 mm
114 mm
Schwamm
9 Zoll
4.5 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labplas Sani-Sponge Kit > Dehydriert