Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für allgemeine Anwendungen im Labor. Deutsch Neumann™ Laborschläuche sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
Marke: Deutsch Neumann™ 3010609
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Durometer 50 Shore A
- Gutes Rückstellvermögen
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
Naturkautschuk | |
25 m | |
Zur Verwendung im Labor |
6 mm | |
9 mm | |
1.5 mm | |
Rot |