Learn More
DuraLab Kleiner Laborwagen
Beschreibung
- Hergestellt aus recyceltem Polypropylen, um die Umweltbelastung zu minimieren
- Verstärkt mit massiven Stahlblöcken für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Ausgestattet mit 4 Gummirollen, davon 2 mit Feststellbremse, für sichere und reibungslose Mobilität
- Hergestellt aus hochwertigen Nylonfasern und Polymergemischen, um anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten
- Konzipiert für eine Tragfähigkeit von 250 kg für den zuverlässigen Einsatz in Laboren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Rollwagen |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (L x B x H) | 850 x 480 x 1080 mm |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 551.15 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 250 kg |
| Material | Aluminium, Polypropylen, Hochfester Gummi, Polymer |
| Anzahl Einschübe | 4 |