Learn More
DuraLab Kleiner Laborwagen
Artikelnummer. 30280278
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Doppelwagen
Dreifachwagen
Wagen mit Tür
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30280278 Dreifachwagen 1 Stück
30280256 Doppelwagen 1 Stück
30280266 Wagen mit Tür 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280278 Lieferant DuraLab Lieferanten-Nr. DRL0015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 CHF
    123.24 CHF / 1 Stück
    Sparen 11.76 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vielseitig und leicht, mit einer Tragfähigkeit von 250 kg und Präzisionsrollen, darunter zwei mit Bremsen für reibungslose Mobilität.
  • Hergestellt aus recyceltem Polypropylen zur Förderung der Nachhaltigkeit
  • Verstärkt mit massiven Stahlblöcken für erhöhte Haltbarkeit
  • Ausgestattet mit 4 Gummirollen, davon 2 mit Feststellbremse, für Stabilität und leichte Beweglichkeit
  • Hergestellt aus hochwertigen Polymeren, um auch unter strengen Laborbedingungen standzuhalten.
  • Konzipiert für eine Tragfähigkeit von 250 kg für zuverlässige Leistung
Spezifikation
Produkttyp Dreifachwagen
Farbe Schwarz
Abmessungen (L x B x H) 870 x 490 x 1050 mm
Tragkraft (angloamerikanisch) 551.15 lb.
Tragkraft (metrisch) 250 kg
Material Aluminium, Polypropylen, Polymer, Hochfester Gummi
Anzahl Einschübe 3