Learn More
DuraLab Kleiner Laborwagen
Artikelnummer. 30280267
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Einschübe:
2
3
4
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Einschübe Packungsgröße
30280267 2 1 Stück
30280282 3 1 Stück
30280297 4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280267 Lieferant DuraLab Lieferanten-Nr. DRL0001
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leicht und vielseitig mit einer Tragfähigkeit von 250 kg, ausgestattet mit Präzisionsrollen und Bremsen für eine reibungslose, sichere und zuverlässige Mobilität.
  • Hergestellt aus recyceltem Polypropylen, um die Umweltbelastung zu minimieren
  • Verstärkt mit massiven Stahlblöcken für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
  • Ausgestattet mit 4 Gummirollen, davon 2 mit Feststellbremse, für sichere und reibungslose Mobilität
  • Hergestellt aus hochwertigen Nylonfasern und Polymergemischen, um anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten
  • Konzipiert für eine Tragfähigkeit von 250 kg für den zuverlässigen Einsatz in Laboren
Spezifikation
Produkttyp Doppelwagen
Farbe Schwarz
Abmessungen (L x B x H) 850 x 480 x 950 mm
Tragkraft (angloamerikanisch) 551.15 lb.
Tragkraft (metrisch) 250 kg
Material Aluminium, Polymer, Hochfester Gummi, Polypropylen
Anzahl Einschübe 2