Learn More
DuraLab Großer Laborwagen
Artikelnummer. 30280262
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Einschübe:
2
3
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Einschübe Packungsgröße
30280262 2 1 Stück
30280264 3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30280262 Lieferant DuraLab Lieferanten-Nr. DRL0004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00 CHF
    141.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 13.19 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborwagen sind leicht, vielseitig und langlebig und gewährleisten so eine reibungslose Mobilität und zuverlässige Leistung im Labor.
  • Vielseitiges Design, geeignet für verschiedene Laboranwendungen.
  • Leichtbauweise mit hoher Tragfähigkeit.
  • Ausgestattet mit präzisionsgelagerten Lenkrollen, darunter 2 mit Bremsen, für eine reibungslose und sichere Mobilität.
  • Hergestellt aus hochwertigen Nylonfasern und Polymeren, um auch unter härtesten Arbeitsbedingungen standzuhalten.
  • Hergestellt aus recyceltem Polypropylen (PP), um Nachhaltigkeit zu fördern und die Umweltbelastung zu minimieren.
  • Verstärkt mit massiven Stahlblöcken für erhöhte Haltbarkeit.
  • Beinhaltet 4 Gummirollen (2 davon mit Feststellbremse) für Stabilität und einfache Beweglichkeit.
  • Ausgelegt für eine Tragfähigkeit von bis zu 250 kg.
Spezifikation
Produkttyp Doppelwagen
Farbe Schwarz
Tragkraft (angloamerikanisch) 551.15 lb.
Tragkraft (metrisch) 250 kg
Material Aluminium, Polypropylen, Polymer, Hochfester Gummi
Anzahl Einschübe 2