Learn More
Astell Laboratory Standard 63 l Classic Toploading Autoklaven-Komplettpaket für Flaschenmedien
Artikelnummer. 30245626
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
Expert VGA
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp Packungsgröße
30245626 Expert VGA 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30245626 Lieferant Astell Lieferanten-Nr. AMA440XSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15155.00 CHF
    14457.94 CHF / 1 Sets
    Sparen 697.06 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein manuell mit Wasser befüllbarer Autoklav, ausgestattet mit gängigen Optionen, wie sie in den meisten Laboren verwendet werden: Lastgesteuerte Prozesssteuerung, Lüfterkühlung (extern) und Kondensatbehälter, inklusive Verpackung und Lieferung.
  • Der Autoklav verfügt außerdem über: Zeitgesteuerte/pulsierende Freidampfung. 5 voreingestellte Zyklen.
  • Einfaches Verschlusssystem.
  • USB Schnittstelle.
  • Elektropolierter Edelstahl-Druckbehälter.
  • Überhitzungsschutz.
  • Thermoelement-Einführungsöffnung.
  • Kühlender Verschlussschutz für Flüssigkeitszyklen.
  • Manometer.
  • Prüfprogramm für Sicherheitsventile. 5,7-in.-Farb-Touchscreen-Controller.
  • Der Laboratory Standard Compact Classic Toploader ist mit lastabhängiger Prozesssteuerung und Lüfterkühlung ausgestattet und bietet somit die von den meisten Laboren benötigten Kühl- und erweiterten Flüssigkeitshandhabungsfunktionen.
  • Für speziellere Anforderungen stehen weitere optionale Upgrades zur Verfügung, um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern.
  • Die 63-Liter-Kompakt-Toplader-Autoklaven sind freistehende, in sich geschlossene Sterilisationsgeräte, die keine Wasserleitung benötigen und mit einer Standard-Einphasen-Stromversorgung betrieben werden.
  • Alle Kompaktautoklaven sind mit Rollen für einfaches Bewegen ausgestattet.
  • Die Classic-Version erfordert manuelles Befüllen mit Wasser, und während des Zyklus verlässt Kondenswasser das Gefäß über einen Silikonschlauch, der mit einer hitzebeständigen Flasche verbunden werden kann.
  • Kammer aus elektropoliertem Edelstahl 316
  • Grundplatte innerhalb der Kammer
  • Kalibrierung und Validierung verfügbar
  • Mit Rollen ausgestattet, um das Gerät leicht bewegen zu können
  • FDA 21 CFR Teil 11 Softwareoption verfügbar
  • Kühlsperre
  • Schnell schließender Türmechanismus
  • Fünf Passwortstufen sollen verhindern, dass Benutzer mit niedrigeren Berechtigungen Änderungen vornehmen
  • Fünf vorprogrammierte Zyklen und bis zu 50 verfügbare
  • Warmhalte-/Verzögerter Start
  • Kein Wasseranschluss oder Abfluss erforderlich
  • Optimiert für geringen Wasser- und Stromverbrauch
  • Überhitzungsschutz
  • Druckmessgerät
  • Eigenständiges Design, keine Installation erforderlich – einfach mit Wasser befüllen, anschließen und die Maschine ist einsatzbereit.
  • Standard Astell Sicherheitsmerkmale
  • Temperaturbereich von 100 °C bis 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Zeitgesteuertes/pulsierendes Dampfgaren
  • Vollständig programmierbarer 5,7-in.-Bildschirm. Farb-Touchscreen-Controller
  • USB Schnittstelle zum Herunterladen von Controllerdaten
  • Validierungsport
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reglertyp Expert VGA
Stromstärke 13 A
Zertifizierung/Konformität PED 2014/68/EU, ISO 17025:2005 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Farbe Schwarz und weiß
Kapazität (angloamerikanisch) 13,85 gal.
Kapazität (metrisch) 63 L
Tiefe (metrisch) Kammer 668 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 13,622 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 26,31 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 346 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisieren von Glaswaren, Sterilisieren von Instrumenten, Sterilisieren von Flüssigkeiten, Sterilisieren von Medien, Sterilisieren von Abfällen
Länge (metrisch) 705 mm
Produkttyp Kompakter Autoklav mit Toplader
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 280 °F
Temperatur (metrisch) 100 bis 138 °C
Display VGA (640x480) Farb-TFT + analoger resistiver Touchscreen
Gewicht (metrisch) 130 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Frequenz 50/60 Hz
Schnittstelle VGA (640x480) Farb-TFT + analoger resistiver Touchscreen
Betriebsdruck 0,2 bis 2,4 bar
Programmierbar Ja
Menge Je 1
Spannung 230 V
Sterilität Unsteril
Versandgewicht (metrisch) 147 kg
Abmessungen (L x B x H) 705 x 530 x 1070 mm