Learn More
Nickel Electro™ Labortiegel aus Edelstahl
Artikelnummer. 12837683 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 mL
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12837683 30 ml 5 Stück
12817683 15 ml 10 Stück
12827683 25 ml 10 Stück
12847683 50 ml 10 Stück
11479599 70 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12837683 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 125
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel Electro™ Labortiegel aus Edelstahl sind splitterfest, nahtlos und haben eine helle Oberfläche.
  • Edelstahl
  • Strapazierfähig
  • Nicht magnetisch
  • Nahtlos
  • Bruchsicher
Spezifikation
Material Edelstahl
Max. Temperatur (metrisch) 550 °C
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Menge 10 Packungen
Kapazität (metrisch) 30 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Product Type Labor-Schmelztiegel