Learn More
Nickel Electro™ X10 LID FOR CRUCIBLE 30MM DIAMETER STAINLESS
Artikelnummer. p-7115689 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11409609
Marke: Nickel Electro™ 165
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Außendurchmesser, metrisch
Benötigt
Autoklavierbar, mattes Material, Produkttyp-Spezifikationen, Menge, Form
Dieser nicht-magnetische Deckel mit glänzender Oberfläche eignet sich für Edelstahltiegel. Der Nickel Electro™ flache Deckel für Labortiegel aus Edelstahl verfügt über eine Vertiefung zur Zentrierung sowie eine Verlängerung auf einer Seite, die als Griff dient.
  • Nicht magnetisch
  • Mit dem Wort „Edelstahl“ gestempelt, um die Identifizierung des Materials für die Verwendung zu erleichtern
  • Flache Form mit einer Vertiefung zur Zentrierung auf Tiegeln
  • Mit eine Verlängerung auf einer Seite, die als Griff dient
  • Nutfrei
Nicht magnetisch, glänzende Oberfläche, fugenloser Deckel, Griff
Spezifikation
Material Edelstahl
Menge 10 Packungen
Autoklavierbar Ja
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Product Type Tiegeldeckel
Form Flach