Learn More
Cytiva Laborverteiler-Standardadapter für Stopfen Nr. 8
Artikelnummer. 17134441
Click to view available options
:
Edelstahl
Artikelnummer. 17134441
Marke: Cytiva 4892
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör: Standardadapter für Mikrobiologie-Verteiler.
  • Der Laborverteiler wurde für Flexibilität und Reduzierung der Kreuzkontamination entwickelt
  • Der Laborverteiler verfügt über austauschbare Adapter für die meisten Trichter und eine Verbindungsvorrichtung zur Verdopplung der Testkapazität bei gleichzeitiger Sterilisation in Standardautoklaven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black
Zur Verwendung mit (Geräte) Stopfen Nr. 8
Material Edelstahl (316L)
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 3/Packung
Typ Standard