Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Laborverteiler 5/16 Zoll Endkappe für Schlauchanschluss
Zubehör: Ersatz-Schlauchauslass für Mikrobiologie-Verteiler.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4887
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Der Laborverteiler wurde für Flexibilität und Reduzierung der Kreuzkontamination entwickelt
- Der Laborverteiler verfügt über austauschbare Adapter für die meisten Trichter und eine Verbindungsvorrichtung zur Verdopplung der Testkapazität bei gleichzeitiger Sterilisation in Standardautoklaven
Spezifikation
Laborverteiler | |
Steril |