Learn More
Smeg™ Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren
Click to view available options
Enthält:
20 Standard- und 10 freie Programme, aktive thermodynamische Trocknung
20 Standard- und 10 freie Programme
7 default programs
Elektrische Anforderungen:
1/N/PE 230V - 50Hz - 2,8 kW max
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max. (umschaltbar, einphasig, 230 V)
Temperatureinstellung:
Waschbar bis zu 95 °C
Washing up to 85°C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Elektronische Mikroprozessorsteuerung
- Aktive thermodynamische Trocknung
- Dispensierfach für alkalisches Reinigungspulver
- Peristaltikpumpe für säurehaltigen Flüssigkeitsneutralisator
- Waschkammer und Innentür aus AISI 304-Edelstahl
- Außentafeln aus AISI 304-Edelstahl
- 2 unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
- Integrierter Wasserenthärter mit Salzsensor
- Anschlüsse für Kaltwasser und entmineralisiertes Wasser
- Elektronisches Türverriegelungssystem für Anwendersicherheit
- Ohne Rollwagen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Glassware Washer |
| Enthält | 7 default programs |
| Temperatureinstellung | Washing up to 85°C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 490 x 525 x 570mm |
| Elektrische Anforderungen | 1/N/PE 230V - 50Hz - 2,8 kW max |