Learn More
Smeg™ Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren
Artikelnummer. 15177222
Click to view available options
:
Modell GW4060SC umfasst 9 Programmeinstellungen + 6 freie Programme, Heißlufttrocknungssystem mit 989 % DOP, Hochleistungs-Stammkondensator Ecoslim mit Kaltwasserinjektion
Artikelnummer. 15177222
Marke: Smeg™ GW4060SC
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reinigen Sie zahlreiche Glasgeräte mit diesem Wäscher Smeg™-Laborglaswäscher werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und bieten eine fehlerfreie, intuitive Leistung. Spezifisches Zubehör gewährleistet eine qualitativ hochwertige Wäsche selbst der schwierigsten und schmutzigsten Instrumente.
  • Elektronische Mikroprozessorsteuerung
  • Aktive thermodynamische Trocknung
  • Dispensierfach für alkalisches Reinigungspulver
  • Peristaltikpumpe für säurehaltigen Flüssigkeitsneutralisator
  • Waschkammer und Innentür aus AISI 304-Edelstahl
  • Außentafeln aus AISI 304-Edelstahl
  • 2 unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
  • Integrierter Wasserenthärter mit Salzsensor
  • Anschlüsse für Kaltwasser und entmineralisiertes Wasser
  • Elektronisches Türverriegelungssystem für Anwendersicherheit
  • Ohne Rollwagen
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Waschmaschine für Glaswaren
Enthält 9 Standardprogramme, 6 freie Programme
Temperatureinstellung Waschen bei bis zu 95 °C.
Abmessungen (T x B x H) innen 490 x 525 x 570mm
Elektrische Anforderungen 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max