Beschreibung
- Heizpumpe mit variabler Drehzahl
- EcoDry über patentierte AutoOpen-Funktion
- Optimale Reinigungsleistung
- Optimaler Waschdruck
- Niedrige Verbrauchswerte
- Kurze Chargenzeiten
- Spaltfreier Spülschrank
- Drucküberwachung des Sprüharms
- Überwachung des Sprüharms
- Warmwasseranschluss
- De-min. Wasseranschluss
- Flüssigkeitsabgabe
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Freistehend oder unterbaut |
| Material | Edelstahl-Außengehäuse |
| Flussrate | 500 l/min |
| Zertifizierung/Konformität | IP-Schutzklasse gemäß EN 60529: IP 21, EN 61010-1, EN 61010-2-040, c CSA us |
| Enthält | Warmwasseranschluss, demineralisierter Wasseranschluss, Flüssigkeitsspender, automatische Türverriegelung, akustisches Signal zum Programmende, integrierter Wasserenthärter |
| Max. Wassertemperatur Zulauf (angloamerikanisch) | 93 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 474/520 x 530 x 520 mm |
| Elektrische Anforderungen | 2 AC 208 V 60 Hz |