Learn More
Heinz Herenz Laboratory Dish Set 4 Pieces
Click to view available options
:
With Flat Shaped Bottoms
Beschreibung
- Laboratory dish set
- 4 piece.set: 0.5 L - 180 x 230 x 42 mm, 1.5 L - 250 x 310 x 65 mm, 3.0 L - 310 x 370 x 75 mm, 10.0 L - 420 x 520 x 120 mm
- Plastic
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Bodenform | Flat |
| Kapazität (metrisch) | 38 mm |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Form | Rectangular |
| Sterilität | Non-sterile |
| Oberflächenbehandlung | Non-treated |
| Typ | Laboratory Dish |
| Höhe (metrisch) | 120 mm |