Learn More
Grant Instruments Laborzentrifuge
Artikelnummer. 30274337
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
30274337 8 x 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274337 Lieferant Grant Instruments Lieferanten-Nr. LMC56 EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00 CHF
    2219.83 CHF / 1 Stück
    Sparen 175.17 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Moderne, langsam laufende Laborzentrifuge für bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Probenentnahme.
Unsere Zentrifugen sind für sicheres Arbeiten, einfache Wartung und ein breites Anwendungsspektrum in medizinischen, biochemischen, chemischen, industriellen und anderen Laboren ausgelegt.
Merkmale:
  • Benutzerfreundliche Anzeigen zeigen Soll- und Istwerte an.
  • Sichere Testdurchführung durch Metallschutzgehäuse und Metalldeckel, automatische Abschaltung bei Unwucht und Deckelverriegelung während des Zentrifugenbetriebs gewährleisten einen sicheren Betrieb bei allen Geschwindigkeiten.
  • Automatische Diagnose von Rotorunwucht (Not-Aus, Unwuchtanzeige).
  • Automatische Rotorerkennung mit aktiver Drehzahlbegrenzung.
  • Maximale Drehzahl von 6.000 U/min.
  • Große Auswahl an Zubehörrotoren und Adaptern.
  • Verbesserte Kammer zur Reduzierung der Probenerwärmung während der Zentrifugation.
  • Verschiedene Beschleunigungs- und Verzögerungsmodi, einschließlich Verzögerungsmodus mit abgeschalteter Zwangsbremse.
  • Die Geschwindigkeit kann sowohl in Umdrehungen pro Minute als auch über die relative Zentrifugalkraft eingestellt werden.
  • Es ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikrotests und ELISA Teller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschleunigungszeit 280 U/min/Sek.
Zertifizierung/Konformität EC
Reglertyp Montierter Membranregler
Fassungsvermögen 8 x 50 ml
Max. RZB 3,750 x g
Max. Geschwindigkeit 6,000 rpm
Gekühlt No
Antriebssystem Bürstenlos, direkt
Enthält LMC-56
Material Edelstahl
Modell LMC-56
Geräuschpegel 65 dB
Menge Je 1
Rotor inklusive Nein
Laufzeit 1 bis 90 Minuten oder Nonstop
Zeitschaltuhr 1 bis 90 Minuten.
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) außen 480 x 560 x 315 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 19 in.
Außenlänge (metrisch) 480 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 22 in.
Außenbreite (metrisch) 560 mm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 12,4 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel 23,6 in.
Außenhöhe (metrisch) 315 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 600 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 19 in.
Tiefe (metrisch) 480 mm
Nettogewicht 16.5 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 320 W
Stromstärke 1,39 A
Frequenz 50/60 Hz
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Ja
Steckertyp EU
Produkttyp Universalzentrifuge
Displaytyp LCD