Learn More
Fisherbrand™ Halterung für Glaskolben
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Laborbrille
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Immersionskorb |
| Durchmesser (metrisch) | 59 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborbrille |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Material | Edelstahl |