Learn More
Buerkle™ Polypropylen Gewindeadapter PP
Verwenden Sie diese Adapter, um Absperrhähne, Kugelhähne und anderes Zubehör mit den meisten handelsüblichen Behältern zu verbinden.
Marke:  Buerkle™ 0600-3004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10014990
  • 19.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Tauschen Sie die Verbindungen zwischen verschiedenen Adaptern aus
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Extern: 2 Zoll grob Mauser – 64 mm (BSI)
Gewindeadapter
Pump-it Behälterpumpe
Grün
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Polypropylen Gewindeadapter PP > Gewindegröße: 2 in Äußere/äußere grobe Mauser-64 mm (BSI)