Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Einwegschaufel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15541721 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Enthält:
Deckel
Ohne Abdeckung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15541721
Marke: Buerkle™ 53780013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die LaboPlast™ Disposable Scoop aus Polystyrol wird in einem Reinraum der Klasse 7 hergestellt und montiert und für den Einmalgebrauch einzeln verpackt. Die Einwegschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
Einwegschaufel mit oder ohne Abdeckung
  • Polystyrol, weiß
  • Einzeln verpackt
  • Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10
Beschreibung Ohne Abdeckung
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Ohne Abdeckung
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 232 mm