Learn More
Buerkle™ Spatel LaboPlast, Einweg, PS, 150 mm
Der Einwegspatel Spatel LaboPlast, Einweg, PS, 150 mm wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt.Langer, ergonomisch geformter, stabiler Handgriff und eine spitze Klinge. Ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
Marke: Buerkle™ 5378-0009
17.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
Der Einwegspatel LaboPlast™ aus Polystyrol wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt.
Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. Der Einwegspatel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
Der Spatel mit transparenter Verschluss-Hülse kann nach der Probenahme sofort wieder verschlossen und die genommene Probe kontaminationsfrei gesichert werden.
- PS, weiß
- Einzeln verpackt
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung
Spezifikation
Einwegspatel | |
Ohne Hülse | |
Ja | |
FDA | |
10/Packung | |
150 mm |
Polystyrol | |
ergonomisch geformt | |
Weiß | |
Ideal für die Probenahme bei Pulvern, Granulaten, Pasten und Lebensmitteln | |
263 mm |