Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Schaber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15604114 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 80 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15604114 200 x 80 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15604114 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53781030
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterilisiert durch Gammastrahlung Bürkle™ SteriPlast™ Schaber sind robust und praktisch zum Abstreifen, Glätten, Reinigen und Entfernen von Rückständen.
  • Polystyrol-Ausführung
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Hergestellt in einem Reinraum Klasse 7
  • Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch
  • Quantifizierung: 10/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schaber
Sterilität Steril
Abmessungen (L x B) 200 x 80 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Länge (metrisch) 200 mm
Material Polystyrol
Breite (metrisch) 80 mm