Learn More
Buerkle™ Löffel LaboPlast™ Bio
Der Löffel LaboPlast™ Bio aus Green PE wird im Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und einzeln in Bio-PE Folie verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Marke: Buerkle™ 5379-0012
53.41 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.98500kg
Beschreibung
Der Einweglöffel LaboPlast™ Bio aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln in Bio-PE Folie verpackt.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden.
Der Einweglöffel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Teelöffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
- Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
- Green PE, weiß
- Einzeln verpackt
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung
Spezifikation
Polyethylen | |
Ja | |
Weiss | |
100 |
10 ml | |
Steril | |
Lebensmittel | |
170 mm |