Learn More
Buerkle™ Schaufel LaboPlast™ Bio
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15396327 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15396327
Marke: Buerkle™ 53790007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Schaufel LaboPlast™ Bio aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und einzeln in Bio-PE Folie verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen PEs, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
Die Einwegschaufel LaboPlast™ Bio aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln in Bio-PE Folie verpackt.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. Bei der Konstruktion der Schaufel war uns die Ergonomie besonders wichtig, durch die spezielle Griff-Konstruktion und die leicht angewinkelte Vorderkante steht die Schaufel waagerecht, sie kann somit abgelegt werden, ohne dass das Probengut wieder herausrieselt.
  • Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Bio-PE, weiß
  • Einzeln verpackt
  • Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 150 mL
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material Polyethylen
Länge (metrisch) 216 mm