Learn More
Hirschmann™ Labopette™ Einkanalpipette mit variablem Volumen, manuelle Pipette
Beschreibung
- Variable Volumeneinstellung
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,8% |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD 98/79 EC |
| Kompatible Spitzen | 100 bis 5000 mu;l |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Labopette |
| Typ | Labopettor |
| Volumen (metrisch) | 500 bis 5.000 μl |
| Enthält | Kalibrierwerkzeug und Pipettenhalter, individuelle Seriennummer und Kalibrierzertifikat |
| Mehr anzeigen |