Learn More
Hirschmann™ labopette™ fix
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
2000 μ l
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Festvolumeneinstellung
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 2,5% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
| Kompatible Spitzen | Durchsichtig: 0,2-10 mu;l, gelb: 1-200 mu;l |
| Beschreibung | Spitzenabwurf |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Manuelle Pipette |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Enthält | Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll |
| Präzision | 1,5% |
| Mehr anzeigen |