Learn More
Hirschmann™ Ovation™ 12-Kanal-Pipette
Artikelnummer. 11682269
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 101 mu;l
10 bis 100 μl
30 bis 300 μl
Genauigkeit:
1,6%
2,4%
Kompatible Spitzen:
Klar, 0,2 -10 μL
Klar, 1,0 -250 μL
Klar, 5,0 -300 μL
Schritten:
0,01 μL
0,1 mu;l
0,2 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11682269
Marke: Hirschmann™ 9475704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomisch geformte manuelle Pipette, mühelose Bedienung und Spitzenabwerfer.
  • Variable Volumeneinstellung
  • Mehrkanalpipette
  • Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Genauigkeit 1,6%
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Kompatible Spitzen Klar, 5,0 -300 μL
Beschreibung Spitzenabwurf
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie labopette
Typ Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung
Volumen (metrisch) 30 bis 300 μl
Enthält Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll
Schritten 0,2 μl
Präzision 0,6 %
Menge 1 Stück