Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80-Drahtgitter-Korb
Artikelnummer. 31908750
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908750 25 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908750 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 30.0290.145.600
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Edelstahlkorb, der für horizontale Einheiten ausgelegt ist, gewährleistet eine sichere Platzierung und optimale Organisation der Instrumente während der Sterilisation.
  • Drahtgitterkorb für Laboklav 80
  • Edelstahl
  • für horizontale Einheiten
  • Größe x HxD (mm): 290 x 145 x 600
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklaven, Laboklav 80
Modell Korb, Laboklav 80
Produkttyp Drahtgeflechtkorb