Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Tablett geschlossen
Artikelnummer. 31908799
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908799 25 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908799 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 30.1290.145.600
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahl-Tablett für Laboklav 80 Punkte geschlossen, horizontale Einheit.
  • Für horizontale Einheiten
  • Edelstahl
  • BxHxT (mm): 290 x 145 x 600
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklaven, Laboklav 80
Modell Tablett geschlossen, Laboklav 80
Produkttyp Probenfläschchenträger