Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Dampfsterilisator, horizontal
Artikelnummer. 31908785
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908785 80 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 31908785 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 21.0080.001.000H
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Konzipiert zur Sterilisation von Feststoffen und Flüssigkeiten in offenen oder leicht geschlossenen Gefäßen.
  • Konfiguration: horizontal
  • Kann als vertikales oder horizontales Gerät konfiguriert werden
  • Kammervolumen: 80 l
  • Kammermaße (Ø x L): 410 x 610 mm (16 x 24 in.)
  • Betriebsüberdruck: 2,8/-1 bar
  • Sterilisationstemperatur: 98 °C – 135 °C
  • Stromverbrauch: 6,6 oder 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), angepasst an die Kammergröße
  • TÜV-zertifizierter motorisierter Verschluss mit Lippendichtung
  • Separater, integrierter, hochmoderner Dampferzeuger
  • Integrierter Speichertank für entmineralisiertes Wasser mit automatischer/manueller Befüllung und Überwachung des Auffüllniveaus
  • Thermo Verriegelungsvorrichtung
  • Standard-flexibler PT 100-Sensor für Flüssigkeitssterilisation
  • Gravitationsentlüftung und Druckreinigung zur Abfallsterilisation
  • Integrierte wassergekühlte, temperaturkontrollierte, verstellbare Abgasdampfkondensation
  • Validierungskanäle
  • Sicherheitsventil, TÜV-zugelassenes Bauteil
  • Interner Speicherchip, der bis zu 150 Zyklen speichert
  • RS-485-Schnittstelle für Datenübertragung
  • Kollektivverbindung für Abflussleitungen
  • Bodenplatte enthalten
  • Pulverbeschichtete Seitenwände
  • Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 20 Programmen: 10 voreingestellte, editierbare Programme; 10 frei programmierbare, passwortgeschützte Programme; Vakuumtest und Bowie-Dick-Test & sind je nach Konfiguration enthalten
  • Jedes Programm ist vollständig konfigurierbar (Sterilisationszeit und Temperatur)
  • Jedes Programm kann entsprechend den Kundenanforderungen einen individuellen Namen zugewiesen bekommen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 80 L
Tiefe (metrisch) Kammer 610 mm
Produkttyp Automatischer Autoklav