Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Stand
Artikelnummer. 31908780
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908780 200 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908780 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 20.0055.000.200
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stainless steel stand for Laboklav 55, horizontal unit.
  • Stainless Steel
  • With 4 castors for easy transport
  • B x H x T (mm): 716 x 824 x 710
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboklav 55
Länge (metrisch) 824 mm
Modell Stand Laboklav 55
Produkttyp Stand