Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Tablett geschlossen
Beschreibung
- Edelstahl
- BxHxT (mm): 425 x 180 x 30
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laboklav 25 |
| Modell | Laboklav 25 |
| Produkttyp | Probenfläschchenträger |
| Sterilität | Unsteril |