Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Stand
Artikelnummer. 31908765
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
140 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908765 140 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908765 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 30.0000.100.025
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlständer für Laboklav 25.
  • Edelstahl
  • Mit 4 Rollen für einfachen Transport
  • B x H x T (mm): 550 x 824 x 450
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 140 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboklav 25
Länge (metrisch) 824 mm
Modell Laboklav 25
Produkttyp Ständer