Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Einsätze, 4 Ebenen
Artikelnummer. 31908790
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Laboklav 25
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31908790 Laboklav 25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908790 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 30.4220.004.025
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahl-Einsatz mit vier Ebenen ermöglicht eine effiziente Nutzung des Kammerraums für optimale Beladung und Organisation während der Sterilisation.
  • Einsatz mit 4 Levels für Laboklav 25
  • Edelstahl
  • Größe x HxD (mm): 190 x 426,5 x 180
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Nicht zutreffend
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboklav 25
Modell Insert, 4 Ebenen
Produkttyp Fach