Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Benchtop-Autoklav
Beschreibung
- Tischgerät mit 25-Liter-Kammergröße
- Nutzbarer Raum (Ø x L) 265 x 465 mm, Platz für bis zu 5 x 1 l Laborflaschen oder 5 kg Instrumente/Abfall
- Betriebsüberdruck 2,8/-1 bar
- Sterilisationstemperatur 98 °C bis 135 °C
- 2,0 kW Heizleistung, 230 V~, 50 Hz, 13 A
- Integrierter Dampferzeuger und automatische Speisewasserpumpe
- Sicherheitsventil, TÜV-zugelassenes Bauteil
- Motorisierter Schließmechanismus mit Lippendichtung
- Kammerdeckel aus Sicherheitsglas mit beleuchtetem, durchsichtigem Bereich
- Türabdeckung aus Sicherheitsglas mit farbiger LED-Beleuchtung
- Thermo Verriegelungsvorrichtung mit flexiblem Mediensensor als Standard
- Vollautomatische Steuerung mit bis zu 10 Programmen, anpassbar und codesicher.
- Integrierte Abgasdampfkondensation
- Integrierter Speisewasserversorgungstank und Kondensattank
- RS-485-Schnittstelle
- 4 MB interner Speicherchip, speichert Daten mit bis zu 150 Zyklen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 L |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 450 mm |
| Produkttyp | Horizontaler, frontladender Arbeitstisch-Autoklav |
| Sterilität | Unsteril |