Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 160 und 195 Tablett geschlossen
Artikelnummer. 31908826
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
24 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908826 24 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908826 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 30.1375.200.320
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahltablett geschlossen für Laboklav 160 und 195, horizontale Einheit.
  • Für horizontale Einheiten
  • Edelstahl
  • BxHxT (mm): 375 x 200 x 320
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 24 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboklav 160, Laboklav 195
Modell Tablett geschlossen, Laboklav 160 und 195
Produkttyp Probenfläschchenträger