Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135er Tablett geschlossen
Artikelnummer. 31908739
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
45 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908739 45 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908739 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 30.1375.200.600
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahltablett geschlossen für Laboklav 135, horizontale Einheit.
  • Für horizontale Einheiten
  • Edelstahl
  • BxHxT (mm): 375 x 200 x 600
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 45 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboklav 135
Modell Tablett geschlossen, Laboklav 135
Produkttyp Probenfläschchenträger