Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 Eimer
Beschreibung
- Für vertikale Einheiten
- Edelstahl
- ø x H (mm): 500 x 300
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 58 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Modell | Eimer für Laboklav 135-195 |
| Produkttyp | Becher |
| Sterilität | Unsteril |