Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100er Tablett geschlossen
Beschreibung
- Für horizontale Einheiten
- Edelstahl
- BxHxT (mm): 290 x 145 x 370
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklaven, Laboklav 100 |
| Modell | Tablett, Laboklav 100 |
| Produkttyp | Probenfläschchenträger |
| Sterilität | Unsteril |